Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 3,1 g, verificado por la UE para Francia, licencia QP99
Código de producto. 31932598 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001 mg
Capacidad:
6.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932598 0.001 mg 6.1 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932598 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB6.6S1FRFC
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Equilibrio micro de alta precisión diseñado para aplicaciones de pesaje ultrasensible en entornos de laboratorio e investigación.
  • Cubis III microbalanza electrónica con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 6,1 g
  • Protector manual de acero inoxidable
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
  • QP99 con licencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6.1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001 mg
Tipo Balanza micro