Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 3,1 g, verificado por la UE excepto Francia, licencia QP99
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III microbalanza electrónica con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 6,1 g
- Protector manual de acero inoxidable
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- QP99 con licencia
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6.1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001 mg |
| Tipo | Balanza micro |