Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 10,1 g, No Verificado, Global, Versión Estándar
Código de producto. 31932737 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001 mg
Capacidad:
10.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932737 0.001 mg 10.1 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932737 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB10.6S1S0A
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Equilibrio micro de alta precisión diseñado para aplicaciones de pesaje ultrasensible en entornos de laboratorio e investigación.
  • Cubis III microbalanza electrónica con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • Escala real (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 10,1 g
  • Escudo automático de tiro de cristal redondo
  • Versión estándar no verificada, todas las unidades
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10.1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001 mg
Tipo Balanza micro