Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 70,2 kg, 100 mg, verificado por la UE excepto Francia, con licencia QP99
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- Escala real (d) 100 mg, carga máxima nominal (máx) 70,2 kg
- Sin cortavientos
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- QP99 con licencia
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 70.2 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 100 mg |
| Tipo | Balance de alta capacidad |