Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance Micro de alta capacidad, 61 g, verificado por la UE para Francia
Código de producto. 31932759 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001 mg
Capacidad:
61 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932759 0.001 mg 61 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932759 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB66S1FRU
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Balance micro de alta capacidad diseñado para pesar con precisión grandes cantidades de muestras, manteniendo una precisión excepcional a nivel micro.
  • Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 61 g
  • Cortavientos manual de vidrio
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 61 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001 mg
Tipo Contrabalanza Micro de Alta Capacidad