Learn More
Sartorius Cubis™ III Alta Capacidad Micro Balance, 61 g, 0,001 mg, verificado por la UE para Francia, QP99 y HWL con licencia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 61 g
- Escudo automático de tiro de vidrio e ionizador
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
- QP99 con licencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 61 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001 mg |
| Tipo | Contrabalanza Micro de Alta Capacidad |