Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 5,1, 22 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, No Verificado, Global, Versión Estándar
Shop All Sartorius ProductsDescription
- Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,001, 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 5,1, 22 g
- Escudo automático de tiro de cristal
- Versión estándar no verificada, todas las unidades
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Specifications
Specifications
| Capacidad | 5.1, 22 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001, 0.01 mg |
| Tipo | Contrabalanza Micro de Alta Capacidad |