Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 32 g, 0,001 mg, verificado por la UE para Francia, con licencias QP99 y HWL
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- Escala real división (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 32 g
- Escudo automático de tiro de vidrio e ionizador
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
- QP99 con licencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001 mg |
| Tipo | Contrabalanza Micro de Alta Capacidad |