Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance Micro de alta capacidad, 12, 61 g, verificado por la UE excepto Francia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la escala (d) 0,001, 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 12, 61 g
- Cortavientos manual de vidrio
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 12, 61 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001, 0.01 mg |
| Tipo | Contrabalanza Micro de Alta Capacidad |