Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 10,2, 36,2 kg, verificado por la UE para Francia, con licencia QP99
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- Escala real (d) 100, 1000 mg, carga máxima nominal (máx) 10,2, 36,2 kg
- Sin cortavientos
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
- QP99 con licencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 36.2 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 100, 1000 mg |
| Tipo | Balance de alta capacidad |