Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance Micro de alta capacidad, 10,1, 32 g, verificado por la UE excepto Francia
Código de producto. 31932806 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001, 0.01 mg
Capacidad:
10.1, 32 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932806 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932806 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB36P1EUU
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Balance micro de alta capacidad diseñado para pesar con precisión grandes cantidades de muestras, manteniendo una precisión excepcional a nivel micro.
  • Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,001, 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 10,1, 32 g
  • Cortavientos manual de vidrio
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10.1, 32 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001, 0.01 mg
Tipo Contrabalanza Micro de Alta Capacidad