Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, No Verificado, Global, Versión Estándar, QP99 y MDS con licencia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,001, 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 10,1, 32 g
- Escudo automático de tiro de cristal
- Versión estándar no verificada, todas las unidades
- QP99 con licencia
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 10.1, 32 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001, 0.01 mg |
| Tipo | Contrabalanza Micro de Alta Capacidad |