Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance de alta capacidad, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, no verificado, global, versión estándar
Código de producto. 31932694 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001, 0.01 mg
Capacidad:
10.1, 32 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932694 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932694 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB36P1S0A
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Balance micro de alta capacidad diseñado para pesar con precisión grandes cantidades de muestras, manteniendo una precisión excepcional a nivel micro.
  • Cubis III balanza micro electrónica de alta capacidad con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,001, 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 10,1, 32 g
  • Escudo automático de tiro de cristal
  • Versión estándar no verificada, todas las unidades
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10.1, 32 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001, 0.01 mg
Tipo Contrabalanza Micro de Alta Capacidad