Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance Analítico, 220 g, 0,1 mg, No Verificado, Global, Versión Estándar, Escudo de Tiro - Vidrio Automático con Ionizador
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balance analítico electrónico de 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,1 mg, carga máxima nominal (máx) 220 g
- Escudo automático de tiro de vidrio con ionizador
- Versión estándar no verificada, todas las unidades
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Tipo | Balanza analítica |