Learn More
Sartorius Cubis™ III Analytical Balance, 220 g, 0.1 mg, EU Verified for France, Manual Glass Draft Shield
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31932829 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.1 mg
Capacidad:
220 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932829 0.1 mg 220 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932829 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB224S1FRU
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Advanced analytical balance designed to deliver highly accurate and reliable weighing results for laboratory and research applications.
  • Cubis III electronic analytical balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.1 mg, nominal maximum load (Max) 220 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate for France
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Color TFT Touchscreen
Legibilidad 0.1 mg
Tipo Analytical Balance