Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance Analítico, 120 g, 0,1 mg, UE verificado para Francia, escudo manual de borrador de vidrio
Código de producto. 31932755 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.1 mg
Capacidad:
120 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932755 0.1 mg 120 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932755 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB124S1FRU
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Balance analítica avanzada diseñada para ofrecer resultados de pesaje altamente precisos y fiables para aplicaciones de laboratorio y investigación.
  • Cubis III balance analítico electrónico de 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • Escala real división (d) 0,1 mg, carga máxima nominal (máx) 120 g
  • Cortavientos manual de vidrio
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.1 mg
Tipo Balanza analítica