Learn More
Sartorius™ Cubis™ Balanza semimicro MCE 225S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18078234 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Configuración de HWL
Configuración estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
18078234 Configuración estándar cada uno
18047794 Configuración de HWL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18078234 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MCE225S3S00D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cubis™ La gama II de balanzas semimicro con una carga máxima entre 120 g y 220 g y una legibilidad entre 0,005 mg y 0,01 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
Rendimiento de pesaje superior
Se garantizan tiempos de medición rápidos y resultados de pesaje precisos gracias al sistema de pesaje monolítico de próxima generación y a la solución de ingeniería que compensa los cambios ambientales.
No más problemas con las muestras cargadas
Los protectores de aire de vidrio recubiertos con una capa conductora evitan los efectos electrostáticos externos y el ionizador incorporado elimina eficazmente las cargas electrostáticas de las muestras.
Guía del proceso de limpieza
El proceso intuitivo para la limpieza diaria y avanzada ahora está disponible en todos Cubis™ II. MCA. La aplicación de limpieza QApp proporciona orientación visual, información sobre la compatibilidad química y seguimiento electrónico de estos eventos.
Capacidad de actualización del hardware
Las características del hardware como la función de protección contra corrientes de aire motorizada o el ionizador incorporado se pueden activar después de la compra. Se encuentra disponible como accesorio de montaje rápido un protector interior automatizado que se recomienda utilizar en condiciones ambientales difíciles (por ejemplo, en entornos con corrientes de aire).
Cumplimiento e integridad de los datos
La integridad de los datos de extremo a extremo, los controles técnicos para el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, el registro de auditoría integrado y la gestión de usuarios de última generación garantizan que los laboratorios puedan cumplir con los requisitos reglamentarios. Estas funciones están disponibles directamente en el Cubis™ Balanzas II, sin necesidad de software adicional.
Gestión de flotas de Balances
Ingenix Suite es una solución flexible y abierta que funciona con o sin un sistema ELN/LIM. Ofrece conexiones ilimitadas para administrar fácilmente toda la Cubis™ II El laboratorio MCA equilibra la flota en todos los laboratorios dentro de la misma red.
Facilidad de uso
La función de enseñanza con capacidad de aprendizaje del protector contra corrientes de aire motorizado, flujos de trabajo guiados para muchas aplicaciones diferentes (QApps), nivelación motorizada automatizada y ajuste interno automático (isoCAL ) ayudan a que la balanza se maneje de forma fácil y sin errores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla TFT
Legibilidad 0.01 mg
Modelo Configuración estándar
Tiempo de estabilización 1.5 s
Tipo Balanza semimicro
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 301 mm
Legal for Trade No