Descripción
Rendimiento de pesaje superior
Se garantizan tiempos de medición rápidos y resultados de pesaje precisos gracias al sistema de pesaje monolítico de próxima generación y a la solución de ingeniería que compensa los cambios ambientales.
No más problemas con las muestras cargadas
Los protectores de aire de vidrio recubiertos con una capa conductora evitan los efectos electrostáticos externos y el ionizador incorporado elimina eficazmente las cargas electrostáticas de las muestras.
Guía del proceso de limpieza
El proceso intuitivo para la limpieza diaria y avanzada ahora está disponible en todos Cubis™ II. MCA. La aplicación de limpieza QApp proporciona orientación visual, información sobre la compatibilidad química y seguimiento electrónico de estos eventos.
Capacidad de actualización del hardware
Las características del hardware como la función de protección contra corrientes de aire motorizada o el ionizador incorporado se pueden activar después de la compra. Se encuentra disponible como accesorio de montaje rápido un protector interior automatizado que se recomienda utilizar en condiciones ambientales difíciles (por ejemplo, en entornos con corrientes de aire).
Cumplimiento e integridad de los datos
La integridad de los datos de extremo a extremo, los controles técnicos para el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, el registro de auditoría integrado y la gestión de usuarios de última generación garantizan que los laboratorios puedan cumplir con los requisitos reglamentarios. Estas funciones están disponibles directamente en el Cubis™ Balanzas II, sin necesidad de software adicional.
Gestión de flotas de Balances
Ingenix Suite es una solución flexible y abierta que funciona con o sin un sistema ELN/LIM. Ofrece conexiones ilimitadas para administrar fácilmente toda la Cubis™ II El laboratorio MCA equilibra la flota en todos los laboratorios dentro de la misma red.
Facilidad de uso
La función de enseñanza con capacidad de aprendizaje del protector contra corrientes de aire motorizado, flujos de trabajo guiados para muchas aplicaciones diferentes (QApps), nivelación motorizada automatizada y ajuste interno automático (isoCAL ) ayudan a que la balanza se maneje de forma fácil y sin errores.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 220 g, 120 g |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Legibilidad | 0.1 mg, 0.01 mg |
| Modelo | Configuración de HWL |
| Tiempo de estabilización | 1.5 s |
| Tipo | Balanza semimicro |
| Anchura (métrico) | 240 mm |
| Altura (métrico) | 301 mm |
| Legal for Trade | No |