Learn More
Sartorius Cubis Sistema de calibración de pipetas II
Código de producto. 31662882 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sistema de calibración de pipetas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31662882 Sistema de calibración de pipetas cada uno
1 options
Código de producto. 31662882 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MPS116S
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
  • MPS116S es un Cubis™ Sistema de calibración de pipetas de un solo canal basado en II que combina alta resolución y gran capacidad de pesaje.
  • Junto con la opción de reducir la legibilidad a 10 o 100 g, el instrumento es capaz de cubrir hasta el 95% de los rangos de volumen de las pipetas del mercado sin sacrificar la velocidad de medición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de calibración de pipetas