Descripción
- Rendimiento líder.
- Sistema de pesaje monolítico, sensores climáticos integrados, portamuestras individuales
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QApp individuales, nivelación automática motorizada
- El sistema de pesaje modular Cubis™ II se puede configurar individualmente a partir de diferentes componentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Descripción | Pantalla MCE con aplicaciones de pesaje esenciales instaladas de fábrica |
| Capacidad | 8200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 10 mg |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable |
| Modelo | Cubis II MTS Balance |
| Tiempo de estabilización | 1 segundo |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 00 a 240 VCA (±10%) |
| Mostrar más |