Learn More
Sartorius Cubis™ II Microbalanza de alta capacidad, 66S
Código de producto. 17907390 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MCA66S-3CEU-D
MCA66S-3CEU-D HWL
MCA66S-3CEU-D QP1
MCA66S-3CEU-D QP1 HWL
MCA66S-3CEU-D QP99
MCA66S-3S00-D
MCA66S-3S00-D HWL
MCA66S-3S00-D QP1
MCA66S-3S00-D QP1 HWL
MCE66S-3CEU-D
MCE66S-3CEU-D HWL
MCE66S-3S00-D
MCE66S-3S00-D HWL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17907390 MCA66S-3CEU-D cada uno
17937390 MCA66S-3CEU-D HWL cada uno
17907420 MCA66S-3CEU-D QP1 cada uno
17967390 MCA66S-3CEU-D QP1 HWL cada uno
17997410 MCA66S-3CEU-D QP99 cada uno
17937420 MCA66S-3S00-D cada uno
17987390 MCA66S-3S00-D HWL cada uno
17927420 MCA66S-3S00-D QP1 cada uno
17947420 MCA66S-3S00-D QP1 HWL cada uno
17907430 MCE66S-3CEU-D cada uno
17927380 MCE66S-3CEU-D HWL cada uno
17937430 MCE66S-3S00-D cada uno
17927430 MCE66S-3S00-D HWL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17907390 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA66S3CEUD
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El Cubis™ La gama II de microbalanzas de alta capacidad con una carga máxima entre 32 g y 111 g y una legibilidad entre 0,001 mg y 0,002 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Resolución ultraalta con hasta 61 mil de pasos de pesaje (dígitos).
  • Integridad de datos de extremo a extremo.
  • Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, registro de auditoría integrado y gestión de usuarios de última generación.
  • Capacidad de limpieza, parte del cumplimiento.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo individuales de QApp, nivelación automática motorizada.
  • Permite actualizaciones de funciones de hardware como protectores contra corrientes de aire automáticos o ionizadores incorporados.
  • Protector interior opcional para un mejor rendimiento de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización MCA
Capacidad 61 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0.001 mg
Incluye Módulo de pesaje 66S
Modelo MCA66S-3CEU-D
Tiempo de estabilización 3,5 s
Tipo Balanza
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 11,9 in
Altura (métrico) 302 mm