Descripción
- Resolución ultraalta con hasta 61 mil de pasos de pesaje (dígitos).
- Integridad de datos de extremo a extremo.
- Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, registro de auditoría integrado y gestión de usuarios de última generación.
- Capacidad de limpieza, parte del cumplimiento.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo individuales de QApp, nivelación automática motorizada.
- Permite actualizaciones de funciones de hardware como protectores contra corrientes de aire automáticos o ionizadores incorporados.
- Protector interior opcional para un mejor rendimiento de pesaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Interfaz de automatización | MCE |
| Capacidad | 12, 61 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0.001, 0.01 mg |
| Incluye | Módulo de pesaje 66P |
| Modelo | MCE66P-3S00-D |
| Tiempo de estabilización | 3,5, 2,5 seg. |
| Tipo | Balanza |
| Anchura (imperial) | 9,4 in |
| Anchura (métrico) | 240 mm |
| Mostrar más |