Learn More
Sartorius Cubis™ II Microbalanza de alta capacidad, 66P
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17967410 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MCA66P-3CEU-D
MCA66P-3CEU-D HWL
MCA66P-3CEU-D QP1
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL
MCA66P-3CEU-D QP99
MCA66P-3S00-D
MCA66P-3S00-D HWL
MCA66P-3S00-D QP1
MCA66P-3S00-D QP1 HWL
MCE66P-3CEU-D
MCE66P-3CEU-D HWL
MCE66P-3S00-D
MCE66P-3S00-D HWL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17967410 MCA66P-3CEU-D cada uno
17907380 MCA66P-3CEU-D HWL cada uno
17957410 MCA66P-3CEU-D QP1 cada uno
17947410 MCA66P-3CEU-D QP1 HWL cada uno
17917380 MCA66P-3CEU-D QP99 cada uno
17987410 MCA66P-3S00-D cada uno
17977410 MCA66P-3S00-D HWL cada uno
17917390 MCA66P-3S00-D QP1 cada uno
17917420 MCA66P-3S00-D QP1 HWL cada uno
17947400 MCE66P-3CEU-D cada uno
17917430 MCE66P-3CEU-D HWL cada uno
17997420 MCE66P-3S00-D cada uno
17977390 MCE66P-3S00-D HWL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17967410 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA66P3CEUD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cubis™ La gama II de microbalanzas de alta capacidad con una carga máxima entre 32 g y 111 g y una legibilidad entre 0,001 mg y 0,002 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Resolución ultraalta con hasta 61 mil de pasos de pesaje (dígitos).
  • Integridad de datos de extremo a extremo.
  • Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, registro de auditoría integrado y gestión de usuarios de última generación.
  • Capacidad de limpieza, parte del cumplimiento.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo individuales de QApp, nivelación automática motorizada.
  • Permite actualizaciones de funciones de hardware como protectores contra corrientes de aire automáticos o ionizadores incorporados.
  • Protector interior opcional para un mejor rendimiento de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización MCA
Capacidad 12, 61 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0.001, 0.01 mg
Incluye Módulo de pesaje 66P
Modelo MCA66P-3CEU-D
Tiempo de estabilización 3,5, 2,5 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 3.5, 2.5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 3.5, 2.5 s
Carga de prueba 3.5, 2.5 s
Tipo Balanza
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 11,9 in
Altura (métrico) 302 mm