Learn More
Sartorius Cubis™ Microbalanza de alta capacidad II, 36S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17987400 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D HWL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17987400 MCA36S-3CEU-D cada uno
17958270 MCA36S-3CEU-D HWL cada uno
17997390 MCA36S-3CEU-D QP1 cada uno
17917410 MCA36S-3CEU-D QP1 HWL cada uno
17907400 MCA36S-3CEU-D QP99 cada uno
17927400 MCA36S-3S00-D cada uno
17937410 MCA36S-3S00-D HWL cada uno
17997370 MCA36S-3S00-D QP1 cada uno
17927410 MCA36S-3S00-D QP1 HWL cada uno
17977420 MCE36S-3CEU-D cada uno
17937400 MCE36S-3CEU-D HWL cada uno
17957400 MCE36S-3S00-D cada uno
17987420 MCE36S-3S00-D HWL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17987400 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA36S3CEUD
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cubis™ La gama II de microbalanzas de alta capacidad con una carga máxima entre 32 g y 111 g y una legibilidad entre 0,001 mg y 0,002 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Resolución ultraalta con hasta 61 mil de pasos de pesaje (dígitos).
  • Integridad de datos de extremo a extremo.
  • Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, registro de auditoría integrado y gestión de usuarios de última generación.
  • Capacidad de limpieza, parte del cumplimiento.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo individuales de QApp, nivelación automática motorizada.
  • Permite actualizaciones de funciones de hardware como protectores contra corrientes de aire automáticos o ionizadores incorporados.
  • Protector interior opcional para un mejor rendimiento de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización MCA
Capacidad 32 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0.001 mg
Incluye Módulo de pesaje 36S
Modelo MCA36S-3CEU-D
Tiempo de estabilización 3,5 s
Tipo Balanza
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 11,9 in
Altura (métrico) 302 mm