Learn More
Sartorius Cubis™ II Microbalanza de alta capacidad, 36P
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17947380 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17947380 MCA36P-3CEU-D cada uno
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL cada uno
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1 cada uno
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL cada uno
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99 cada uno
17947390 MCA36P-3S00-D cada uno
17907410 MCA36P-3S00-D HWL cada uno
17997400 MCA36P-3S00-D QP1 cada uno
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL cada uno
17957380 MCE36P-3CEU-D cada uno
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL cada uno
17967420 MCE36P-3S00-D cada uno
17917400 MCE36P-3S00-D HWL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17947380 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA36P3CEUD
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Cubis™ La gama II de microbalanzas de alta capacidad con una carga máxima entre 32 g y 111 g y una legibilidad entre 0,001 mg y 0,002 mg proporcionan la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Resolución ultraalta con hasta 61 mil de pasos de pesaje (dígitos).
  • Integridad de datos de extremo a extremo.
  • Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11, registro de auditoría integrado y gestión de usuarios de última generación.
  • Capacidad de limpieza, parte del cumplimiento.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo individuales de QApp, nivelación automática motorizada.
  • Permite actualizaciones de funciones de hardware como protectores contra corrientes de aire automáticos o ionizadores incorporados.
  • Protector interior opcional para un mejor rendimiento de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización MCA
Capacidad 101, 32 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0.001, 0.01 mg
Incluye Módulo de pesaje 36P
Modelo MCA36P-3CEU-D
Tiempo de estabilización 3,5, 2,5 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 3.5, 2.5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 3.5, 2.5 s
Carga de prueba 3.5, 2.5 s
Tipo Balanza
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 11,9 in
Altura (métrico) 302 mm