Learn More
Sartorius Cubis™ II Equilibrio
Código de producto. 30052889 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
60 g, 120 g
Modelo:
MCA con cortavientos D
MCA con cortavientos I
MCA con cortavientos U
MCE con cortavientos D
MCE con cortavientos U
Legibilidad:
0,005 mg
0,01 mg
0,01 mg, 0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Tamaño de la unidad
30052889 120 g MCA con cortavientos D 0,01 mg cada uno
30052882 60 g, 120 g MCA con cortavientos I 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
30052877 60 g, 120 g MCA con cortavientos U 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
30052881 220 g MCA con cortavientos D 0,01 mg cada uno
30052883 220 g MCA con cortavientos I 0,01 mg cada uno
30052878 220 g MCA con cortavientos U 0,01 mg cada uno
30052886 220 g MCA con cortavientos D 0,005 mg cada uno
30052869 60 g, 120 g MCE con cortavientos U 0,01 mg, 0,1 mg cada uno
30052876 120 g MCE con cortavientos D 0,01 mg cada uno
30052879 120 g MCE con cortavientos U 0,01 mg cada uno
30052888 220 g MCE con cortavientos D 0,01 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 30052889 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MCA125SI3MTS
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
El Cubis™ II se puede configurar individualmente a partir de diferentes componentes. La combinabilidad de la unidad de visualización, el módulo de pesaje, el protector contra corrientes de aire, los paquetes de software para diversas aplicaciones y funciones y una gama de accesorios permite la adaptación individual a todas las tareas de pesaje.
  • Rendimiento líder. Sistema de pesaje monolítico, sensores climáticos integrados, portamuestras individuales. Funcionamiento sin errores. Flujos de trabajo de QApp individuales, nivelación automática motorizada
  • Integridad total de datos de extremo a extremo. Cumplimiento de la Parte 11 del Título 21 del CFR, registro de auditoría integrado, gestión de usuarios de última generación
  • Excelente servicio de soporte. Centro de estado integrado, funciones de servicio integradas de mantenimiento preventivo según estándares acreditados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg
Modelo MCA con cortavientos D
Tipo Balanza
Legal for Trade Clase I