Learn More
Sartorius Microbalanza de gran capacidad Cubis™
Código de producto. 15989386 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
31 g
6 g, 31 g
Legibilidad:
0,001 mg
0,001, 0,01 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
15989386 31 g 0,001 mg cada uno
15718259 6 g, 31 g 0,001, 0,01 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15989386 Proveedor Sartorius N.º de proveedor MSA36S000DH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ofrece gran precisión y rendimiento de pesaje. Las microbalanzas de alta capacidad Cubis™ de Sartorius incluyen una excelente repetibilidad, un rápido tiempo de respuesta, una óptima facilidad de uso y ergonomía.
  • Pesaje fiable de muestras pequeñas directamente en recipientes de muestras grandes (hasta un matraz volumétrico de 50 ml)
    • Promueve la precisión eliminando el proceso de transferencia cuantitativa para evitar errores y pérdida de muestras
    • No más desperdicio de muestras costosas
    • Ahorre costes al eliminar la necesidad de utilizar navecillas de pesaje y/o papel de pesaje
  • Espacio ampliado en el gran plato de pesaje de 50 mm de diámetro, ideal para los recipientes que requieren una mayor superficie de apoyo (viene de serie solo con los modelos 66S y 66P)
  • El soporte de muestras de titanio ajustable permite utilizar matraces de fondo redondo de cuello largo, frascos cilíndricos de HPLC y tubos de ensayo para facilitar su uso, favorecer la ergonomía y reducir el riesgo de derrames (viene de serie con todos los modelos micro de gran capacidad)
  • Sensor climático opcional disponible, perfecto para controlar las condiciones ambientales (temperatura, presión barométrica y humedad) dentro de la cámara de pesaje
  • Dos modelos de resolución completa (S) y dos modelos de poligama (P) disponibles
  • Todos los modelos están disponibles con una pantalla táctil en color MSA y un cortavientos de vidrio automático (DH)
  • Nivelación asistida por guía (muestra gráficamente hacia dónde mover los pies de nivelación)
  • Q-Apps disponibles: estándar y personalizadas
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GMP, GLP, homologación UL, conforme con CE
Tipo de conexión RS-232, USB, Ethernet (puerto Bluetooth o PS2 opcional)
Capacidad 31 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT a color
Legibilidad 0,001 mg
Incluye Soporte de recipiente de titanio; plato de pesaje de 30 mm
Nivelado Nivelación asistida por guía
Linealidad 0,015 mg
Material PBT, acero inoxidable, vidrio, PVC
Modelo MSA36S-000-DH
Repetibilidad 0,002 mg
Tiempo de estabilización 3,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Carga de prueba 20 g
Tipo Microbalanza de gran capacidad
Modos de pesaje Conversión de unidades de masa, determinación de densidad, estado
Anchura (métrico) Célula de pesaje: 222 mm; pantalla: 240mm
Altura (métrico) Célula de pesaje: 232mm; pantalla: 88 mm (máx.)
Altura de la cámara (métrico) 181 mm
Fondo (métrico) Célula de pesaje: 435mm; pantalla: 358mm
Peso (métrico) 47 kg (palé)
Requisitos eléctricos 100/240 VCA, 50/60 Hz