Learn More
CU-CPT9b, MedChemExpress
Código de producto. 16494548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494548 10 mg 10 miligramos
16467267 5 mg 5 miligramos
16420857 50 mg 50 miligramos
16415406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112051
MedChemExpress CU-CPT9b is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.7 nM. CU-CPT9b shows high binding affinity towards TLR8 with a Kd of 21 nM.
CU-CPT9b is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.7 nM. CU-CPT9b shows high binding affinity towards TLR8 with a Kd of 21 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CU-CPT9b
CAS 2162962-69-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (331.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C)C=C(C=C1)C2=CC=NC3=CC(O)=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 251.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation