Learn More
CU-CPT22, MedChemExpress
Descripción
CU-CPT22 is a potent protein complex of toll-like receptor 1 and 2 (TLR1/2) inhibitor, and competes with the synthetic triacylated lipoprotein (Pam3CSK4) binding to TLR1/2 with a Ki of 0.41 μM. CU-CPT22 blocks Pam3CSK4-induced TLR1/2 activation with an IC50 of 0.58 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CU-CPT22 |
| CAS | 1416324-85-0 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H22O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (344.95 mM) |
| SMILES | O=C(C(C=C1O)=CC2=CC(OC)=C(O)C(O)=C2C1=O)OCCCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 362.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.37 |
| Mostrar más |