Learn More
CU-CPT17e, MedChemExpress
Código de producto. 16492806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492806 25 mg 25 miligramos
16484726 100 mg 100 miligramos
16460037 50 mg 50 miligramos
16446377 5 mg 5 miligramos
16423648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101929
MedChemExpress CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CU-CPT17e
CAS 2109805-75-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24N2O8
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (9.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1COC2=CC(C=CC3(CCOCC3)O4)=C4C=C2OCC5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5
Peso molecular (g/mol) 504.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death