Learn More
CU-CPT-9a, MedChemExpress
Código de producto. 16494668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494668 10 mg 10 miligramos
16485506 100 mg 100 miligramos
16447387 5 mg 5 miligramos
16400967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112667
MedChemExpress CU-CPT-9a is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.5 nM.
CU-CPT-9a is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CU-CPT-9a
CAS 2165340-32-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 135 mg/mL (508.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C)C=C(C=C1)C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 265.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation