Learn More
CU-CPT-8m, MedChemExpress
Código de producto. 16484548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484548 10 mg 10 miligramos
16457267 5 mg 5 miligramos
16410857 50 mg 50 miligramos
16405406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112050
MedChemExpress CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
CU-CPT-8m is a specific TLR8 antagonist, with an IC50 of 67 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CU-CPT-8m
CAS 125079-83-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo TLR8-specific antagonist
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (49.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2N=CC=C(C3=CC=CC(C)=C3)N2N=C1)N
Peso molecular (g/mol) 252.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation