Learn More
Tocris Bioscience™ CU CPT 22
Descripción
Selective toll-like receptor 1/2 (TLR1/2) inhibitor (IC50 = 0.58 μM). Exhibits no activity at TLR2/TLR6, TLR3, TLR4 and TLR7 or a panel of 10 representative kinases. Inhibits the release of proinflammatory cytokines TNF-α and IL-1β.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CU CPT 22 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.37 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 362.378 |