Learn More
CTX1, MedChemExpress
Código de producto. 16484106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484106 25 mg 25 miligramos
16472648 5 mg 5 miligramos
16460449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00442
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.
CTX1 is a p53 activator that overcomes HdmX-mediated p53 repression. CTX1 exhibits potent anti-cancer activity in a mouse acute myeloid leukemia (AML) model system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CTX1
CAS 501935-96-2
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10N4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (53.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#CC1=C(C=CC(N)=C2)C2=NC3=CC(N)=CC=C31
Peso molecular (g/mol) 234.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.26
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death