Learn More
CTTNBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16857894 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16857894 20 μL 20 microlitros
16847894 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16857894 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 178931AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
CTTB2 is a protein with six ankyrin repeats and several proline-rich regions. A similar gene in rat interacts with a central regulator of the actin cytoskeleton.
Especificaciones
Antígeno CTTNBP2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.61 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CTTNBP2
N.º de referencia del gen B9EJA2, Q8WZ74
Alias de gen C7orf8, cortactin binding protein 2, CORTBP2, CTTNBP2, KIAA1758, Orf4
Símbolos de los genes Cttnbp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CTTNBP2 Fusion Protein Ag12219
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30785, 83992
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG