Learn More
Gibco™ Células de producción viral CTS™
Código de producto. 17118715 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17118715 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 17118715 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3152801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Las células de producción víricas CTS™ son una línea de células derivadas de HEK293 procedentes de bancos que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales
  • Componente principal del sistema de producción de lentivirus LV-MAX™ CTS™ para producir los títulos máximos de títulos de lentivirus
  • Las células permiten un cultivo en suspensión sin suero y de alta densidad con un mínimo de aglutinación celular en el medio de producción LV-MAX™ CTS™
  • Se ha validado específicamente para la producción de vectores lentivirales para aplicaciones de terapia celular y génica, pero puede servir para la producción de otros vectores víricos donde se desee la ausencia del antígeno grande T de SV40 en células HEK293
  • Las células procedentes de bancos que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales han pasado por un proceso de validación documentado para ayudar a garantizar que se puedan transfectar con varios plásmidos y que se puedan producir partículas víricas viables
  • Línea de células (derivadas de HEK293F) procedentes de bancos que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales con un historial de linajes de líneas de células detallado
  • Pruebas de calidad exhaustivas basadas en las directrices de la FDA estadounidense y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para uso terapéutico
  • Opciones de licencia flexibles sin derechos de autor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido. Se envían en un contenedor de nitrógeno líquido de vapor seco.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Tipo de producto Células de producción viral
Cantidad 1 mL
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.