Learn More
Gibco™ CTS™ Versene™ Solution
Código de producto. 16282562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16282562 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16282562 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4239101
 Artículo restringido
En stock
La solución Versene CTS™ es una solución de ácido etildiaminotetraacético (EDTA) para el uso como reactivo suave de disociación de células no enzimáticas.
CTS Versene Solution is a cGMP-manufactured EDTA solution for use as a gentle non-enzymatic cell dissociation reagent. It is formulated as 0.2 g EDTA(Na4) per liter of phosphate buffered saline (PBS) (0.48 mM). It reduces the burden in qualifying reagents when transitioning from the research bench to the clinic.
  • Se formula en forma de 0,2 g EDTA (Na4) por litro de solución salina tamponada con fosfato (PBS)
  • Ayuda a reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de la mesa de investigación a la clínica
  • Fabricado en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, norma 21 CFR Parte 820
  • Los centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485
  • Trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) disponible para la solución Versene CTS™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2-8°C y proteger de la luz
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells (PSCs)
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Células madre pluripotentes (PSC)
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.