Learn More
Gibco™ CTS™ RevitaCell™ Supplement (100X)
Código de producto. 16381984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16381984 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 16381984 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4238401
 Artículo restringido
En stock
El suplemento RevitaCell CTS (100X) es un suplemento que se fabrica conforme con las prácticas recomendadas de fabricación actuales, no tiene material de origen animal y está definido químicamente, que se usa con células madre pluripotentes (PSC).
CTS RevitaCell Supplement (100X) is a cGMP-manufactured, animal origin-free, chemically defined supplement that is used with pluripotent stem cells (PSCs) to improve cell viability. It can be used either as a post-thaw recovery solution to improve cell viability or in combination with CTS Essential 8 Medium to enhance single cell passaging applications. CTS RevitaCell Supplement includes a higher specificity ROCK inhibitor and reduces the burden in qualifying reagents when transitioning from the research bench to the clinic.
  • Suplemento que se fabrica conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales, no tiene material de origen animal y está definido químicamente. Se usa con células madre pluripotentes (PSC), como una solución de recuperación después de la descongelación para mejorar la viabilidad celular o en combinación con el medio CTS™ Essential 8 para mejorar las aplicaciones de paso de células individuales
  • Reduce la carga de cualificar los reactivos durante su transición de la mesa de investigación a la clínica
  • Facilita la presentación de documentos normativos gracias a que se fabrica conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, y a disponibilidad de documentación
  • Simplifica la transición de la mesa a la clínica mediante el sustituto directo del suplemento RevitaCell de uso exclusivo para investigación (RUO)
Facilita la presentación de documentos normativos
El suplemento RevitaCell CTS™ se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485. Trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) disponible para el suplemento RevitaCell CTS™.
Simplifica la transición de la mesa a la clínica
Igual que el l suplemento RevitaCell de uso exclusivo para investigación (RUO), el suplemento RevitaCell CTS™ maximiza la viabilidad de las células después del paso de células individuales y genera una alta viabilidad después de la descongelación, además del crecimiento de células madre pluripotentes.  Tanto el suplemento RevitaCell CTS™ como el suplemento RevitaCell de uso exclusivo para investigación (RUO) incluyen un inhibidor ROCK que tiene una especificidad más alta que los inhibidores tradicionales, junto con moléculas que contienen antioxidantes y propiedades de eliminación de radicales libres que minimizan el impacto del estrés en las células. Gracias a sus pruebas de seguridad adicionales, incluidos los agentes adventicios, el suplemento RevitaCell CTS™ permite una transición sin problemas desde el suplemento RevitaCell de uso exclusivo para investigación (RUO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar de -5 a -20°C y proteger de la luz.
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells (PSCs)
Clasificación Libre de material de origen animal, definido químicamente, definido químicamente
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Células madre pluripotentes (PSC)
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 5 mL
Notas Se suministra a una concentración de 0,9 mg/mL.
Condiciones de envío Dry Ice
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.