Learn More
Gibco™ CTS™ OpTmizer™ T-Cell Expansion SFM, sin rojo fenol, formato de bolsa
Código de producto. 15959695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
15959695 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15959695 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3705003
SFM de expansión de células T CTS OpTmizer Gibco apoya el crecimiento y la expansión de linfocitos T humanos.
El SFM de expansión de células T CTS OpTmizer está disponible con y sin rojo de fenol. Esta versión del SFM CTS OpTmizer carece de rojo de fenol y está disponible en formato de frasco y bolsa.
Las características del SFM de expansión de células T CTS OpTmizer incluyen:
• Apoya el cultivo de células T de alta densidad (>4 x 106 células T CD3+/ml)
• Apoya la activación de células T mediante gránulos magnéticos Dynabeads, anticuerpos solubles y protocolos de células presentadoras de anticuerpos estimulantes
• Fenotipo similar, función (p. ej., perfil de secreción de citoquinas) y viabilidad de las células T cultivadas con medio suplementado con suero AB humano convencional
• Apoya un fenotipo de células T similar al medio suplementado con suero humano
• Demuestra una mayor eficacia y persistencia de las células CART-19 cuando se cultivan en un medio suplementado con el sustituto de suero de células inmunes CTS (ICSR)
Rendimiento funcional demostrado
Las células cultivadas en el SFM de expansión de células T CTS OpTmizer con o sin suero humano demuestran buenos perfiles de producción de citoquinas en células T activadas policlonales. El SFM de expansión de células T CTS OpTmizer mantiene el fenotipo de células T de memoria central CD62L+ deseado.
Fabricado según las GMP
El sitio de fabricación principal para el SFM de expansión de células T CTS OpTmizer está registrado por la FDA y cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO13485. Los métodos y controles utilizados para la fabricación están en conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios, norma 21 CFR parte 820, de la normativa. Existen sitios de fabricación alternativos que proporcionan una mitigación de riesgos al ayudar a garantizar la seguridad del suministro.
Versatilidad
El SFM de expansión de células T CTS OpTmizer se ha adoptado ampliamente en aplicaciones clínicas de investigación de células T, incluido el cultivo de células T CAR. Funciona con varios formatos de cultivo, incluidos matraces de cultivo, bolsas de cultivo y sistemas de biorreactores de balanceo. El SFM de expansión de células T CTS OpTmizer está diseñado para apoyar la expansión de células T humanas cultivadas sin suplemento de suero adicional. Un mayor rendimiento se observa generalmente cuando se complementa con el sustituto de suero de células inmunes CTS.
Lo que le ofrece
El SFM de expansión de células T CTS OpTmizer incluye dos componentes: 1 litro de medio basal de expansión de células T CTS OpTmizer y 26 ml de medio concentrado auxiliar de expansión de células T CTS OpTmizer, que se mezclan para crear el medio completo. Disponibilidad de documentación de trazabilidad completa, como certificado de origen y certificado de análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células T
Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos OpTmizer
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento • Bolsa de 1 x 1000 ml CTS OpTmizer Expansion Basal Medium, almacenar de 2°a 8°C, proteger de
• luz 1 x 26 ml CTS OpTmizer Expansion Supplement, almacenar en la oscuridad (de 2°a 8°C.)