Learn More
Gibco™ CSFM de expansión de células T TS™ OpTmizer™, formato de botella
Código de producto. 10781764 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10781764 1 frasco cada uno
1 options
Código de producto. 10781764 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1048501
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CSFM de expansión de células T TS™ OpTmizer™, formato de botella
El SFM de expansión de células T GIBCO OpTmizer™ CTS™ se ha desarrollado para el crecimiento y la expansión de linfocitos T humanos. El medio de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ es un completo medio 1X sin suero ni xenógenos compuesto de medio basal de expansión de células T OpTmizer™ (botella de 1 l) y suplemento de expansión de células T OpTmizer™ (26 ml), que se mezclan antes de usar.
  • Mantiene un fenotipo y unas funciones (p. ej., el perfil de secreción de citocina) de células T cultivadas y activadas de forma policlonal similares a las que se observan con medio complementado con suero convencional
  • Rendimiento uniforme en el apoyo a la expansión de las células T
  • Soporta el cultivo de células T de alta densidad (por ejemplo, >3 x 106 CD3+ células T/ml) en cultivo estático
    Con el SFM de expansión de células T OpTmizer™, ofrecemos a las comunidades de investigación básica y clínica una nueva herramienta para mejorar su éxito en el crecimiento de células T humanas. Está especialmente formulado para permitir un crecimiento celular y una viabilidad excelentes, menos variabilidad y resultados más uniformes, así como facilitar la transición de la investigación a las aplicaciones clínicas.
    Ventajas para el flujo de trabajo:
  • Se minimiza la necesidad de gestionar la compra, el almacenamiento y la cualificación del suero, lo que reduce la variabilidad y los costes
  • Expansión de células T más rápida, lo que disminuye el tiempo de ciclo y mejora la productividad
  • Medio completamente libre de suero y xenógenos, lo que posibilita una transición sencilla de la investigación a las aplicaciones clínicas y minimiza la carga de trabajo relativa a las normativas.
    “Este reactivo está clasificado como un dispositivo médico en varios países. Si no está regulado como producto sanitario en una región específica, debe emplearse solo para uso en laboratorio».
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células T
    Clasificación Sin suero, ni xenógenos
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio sin suero (SFM) de expansión celular
    Serum Level Sin suero
    Esterilidad Estéril
    Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
    Sin aditivos Sin glutamina
    Línea de productos CTS, OpTmizer
    Cantidad 1 frasco
    Nivel de endotoxinas Muy bajo
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Sales inorgánicas Calcio o magnesio
    Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
    Contenido y almacenamiento Medio basal de expansión de células T OpTmizer™ (frasco de 1 x 1000 ml): Almacenar de 2 a 8 °C. Proteja el producto de la luz.
    Suplemento de expansión de células T de OpTmizer™ (1 x 26 ml): Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 a 8 °C.
    Entorno de cultivo CO2
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión