Descripción
El SFM de expansión de células T Gibco™ OpTmizer™ CTS™ se ha desarrollado para el crecimiento y la expansión de linfocitos T humanos. El medio de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ es un completo medio 1X sin suero ni xenógenos compuesto de medio basal de expansión de células T OpTmizer™ (bolsa de 1 l) y suplemento de expansión de células T OpTmizer™ (26 ml), que se mezclan antes de usar.
Mantiene un fenotipo y unas funciones similares a las células T cultivadas en un medio suplementado con suero convencional.
Rendimiento uniforme en el apoyo a la expansión de las células T.
Admite cultivos de alta densidad en cultivos estáticos y WAVE Bioreactor™.
Prepárese para la investigación clínica con esta fórmula fabricada con cGMP y la documentación de soporte.
Medios versátiles de cultivo células Tel
El SFM de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ está diseñado para dar resultados equivalentes a los medios convencionales suplementados con suero. Sin embargo, si así lo desea, se puede añadir un 2 % de suero humano inactivado por calor (n.º de cat. 34005-100) al medio para mejorar la viabilidad y la expansión. El uso del suero, así como la cantidad necesaria, deben determinarse empíricamente en función de la aplicación específica del cultivo de células T.
Listo para la expansión de células T
El SFM de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ se ha diseñado para la expansión de células T humanas permitiendo densidades de CD3+ superiores a > 3 x 106 células/ml en condiciones estáticas y superiores a > 2 x 107 células/ml en bolsas WAVE. Los resultados pueden variar dependiendo del subconjunto de células T (por ejemplo, células específicas contra los antígenos). Las condiciones de las aplicaciones del cultivo de células T deben determinarse empíricamente.
Estabilidad de medios completos
El SFM (basal, suplemento y L-glutamina) de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ completo es estable durante 4 semanas si se almacena en un lugar oscuro a 2–8 °C.
Simplifique su transición a la investigación clínica
La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para emplear en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ CTS™ ofrecen:
Menor carga de cualificación de los reactivos.
Certificados adecuados de análisis y de origen.
Práctico acceso a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF).
Medios versátiles de cultivo células Tel
El SFM de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ está diseñado para dar resultados equivalentes a los medios convencionales suplementados con suero. Sin embargo, si así lo desea, se puede añadir un 2 % de suero humano inactivado por calor (n.º de cat. 34005-100) al medio para mejorar la viabilidad y la expansión. El uso del suero, así como la cantidad necesaria, deben determinarse empíricamente en función de la aplicación específica del cultivo de células T.
Listo para la expansión de células T
El SFM de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ se ha diseñado para la expansión de células T humanas permitiendo densidades de CD3+ superiores a > 3 x 106 células/ml en condiciones estáticas y superiores a > 2 x 107 células/ml en bolsas WAVE. Los resultados pueden variar dependiendo del subconjunto de células T (por ejemplo, células específicas contra los antígenos). Las condiciones de las aplicaciones del cultivo de células T deben determinarse empíricamente.
Estabilidad de medios completos
El SFM (basal, suplemento y L-glutamina) de expansión de células T OpTmizer™ CTS™ completo es estable durante 4 semanas si se almacena en un lugar oscuro a 2–8 °C.
Simplifique su transición a la investigación clínica
La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para emplear en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ CTS™ ofrecen:
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T |
| Clasificación | Definido químicamente, sin suero, sin componentes xenobióticos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) de expansión celular |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 1 bolsa |
| Nivel de endotoxinas | Muy bajo |
| Mostrar más |