Learn More
Gibco™ Medio de producción CTS™ LV-MAX™
Código de producto. 16376572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 litros
cada uno
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16376572 20 L 20 litros
16356572 1 L 1000 ml
16366572 10 L cada uno
17133189 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16376572 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4124003
 Artículo restringido
En stock
El medio de producción LV-MAX™ CTS™ es un medio de cultivo definido químicamente, sin suero y sin proteínas
Gibco™ CTS LV-MAX Production Medium is a chemically-defined, serum-free, protein-free medium validated for recombinant lentiviral vector production. In addition to supporting high cell density suspension cultures of CTS Viral Production Cells (HEK293F-derived cells), this medium is suitable for preclinical-, clinical-, and commercial-scale transient transfection and lentiviral production when used with the CTS LV-MAX Transfection Kit. CTS LV-MAX Production Medium undergoes stringent QC testing to ensure it is appropriate for the manufacturing of cell and gene therapy applications.
CTS LV-MAX Production Medium may be applicable for other recombinant viral vector production that uses a HEK293 medium.
El medio de producción LV-MAX CTS Gibco es un medio sin proteínas, sin suero y definido químicamente, validado para la producción de vectores lentivirales recombinantes. Además de admitir cultivos en suspensión de alta densidad celular de células de producción víricas de CTS (células derivadas de HEK293F), este medio es adecuado para la transfección transitoria y la producción de lentivirus a escala preclínica, clínica y comercial cuando se utiliza con el kit de transfección LV-MAX CTS. El medio de producción LV-MAX CTS se somete a rigurosas pruebas de control de calidad para garantizar que sea adecuado para la fabricación de aplicaciones de terapia celular y génica.
El medio de producción LV-MAX CTS se puede aplicar en la producción de otros vectores virales recombinantes que utilicen un medio HEK293.
Las características del medio de producción LV-MAX CTS son las siguientes:
• Admite células de producción víricas CTS para lograr densidades de más de 1 x 107 células/ml con aglutinación celular mínima
• Permite la aplicación de altos títulos de virus de hasta 1 x 108 TU/ml (vectores lentivirales: GFP no concentrado)
• Protocolo ampliable para bloques de 96 pocillos profundos, matraces y biorreactores
• Medio conforme a la normativa que se fabrica según las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR, Parte 820, y está certificado según la ISO 13485. El archivo de asistencia normativa está disponibles previa solicitud.
El medio de producción LV-MAX CTS está formulado con el reactivo GlutaMAX-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. El medio no contiene ningún componente de origen humano o animal. No se recomienda para cultivos celulares adherentes. La formulación de este producto es idéntica al medio de producción LV-MAX con calidad para investigación, pero el medio de producción LV-MAX CTS está validado para aplicaciones terapéuticas clínicas y comerciales.
Configuración personalizada y embalaje disponibles previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Viral Production Cells
Tipo de célula HEK293
Clasificación Animal Origin-free
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de producción
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos GlutaMAX
Para utilizar con (aplicación) LV Production
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 20 L
Condiciones de envío Ambiente
Formato BPC
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C y proteger de la luz. Se envía a temperatura ambiente.
Culture Type Suspension Cell Culture
Sistema de expresión Mammalian
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.