Learn More
Gibco™ DMEM CTS™ KnockOut™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10378819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10378819 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10378819 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1286101
DMEM CTS™ KnockOut™
Gibco CTS KnockOut D-MEM is a basal medium that supports the growth of undifferentiated human embryonic (hESCs) and induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and contains no L-glutamine. The osmolarity is optimized to approximate that of mouse embryonic tissue.
DMEM CTS™ KnockOut es un medio basal optimizado para el crecimiento de células madre pluripotentes inducidas y embrionarias humanas no diferenciadas. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
  • D-MEM definido para cultivo de células madre hESC⁄iPSC.
  • Osmolaridad optimizada para el crecimiento de hESC e iPSC no diferenciadas.
  • DMEM CTS™ KnockOut GIBCO™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
    DMEM CTS™ KnockOut es un medio basal optimizado para el crecimiento de células madre pluripotentes inducidas y embrionarias humanas no diferenciadas. La osmolaridad se ha optimizado para aproximarse a la del tejido embrionario del ratón. No contiene L-glutamina.
    Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
    Para su uso en investigación o fabricación no comercial de productos basados en células para investigación clínica. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células madre (embrionarias), células madre (iPS, pluripotentes inducidas)
    Clasificación Con definición química
    Formulario Líquido
    Tipo de producto DMEM CTS KnockOut
    Esterilidad Estéril con filtro
    Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
    Calidad de fabricación Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485
    Cantidad 500 mL
    Condiciones de envío Ambiente
    Formato Frasco
    Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 C y 8 °C y proteger de la luz.
    Mostrar más Mostrar menos
    Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.