Learn More
Gibco™ DMEM/F-12 CTS™ KnockOut™ GIBCO
Código de producto. 12023479 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12023479 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12023479 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1370801
 Artículo restringido
En stock
DMEM/F-12 CTS™ KnockOut™ GIBCO
Gibco CTS KnockOut DMEM/F-12 is a serum free, low osmolality medium without L-glutamine or HEPES buffer that is optimized for the growth of human embryonic stem cells (ESC) and induced pluripotent stem cells (iPSC). It is designed for use with KnockOut SR and KnockOut SR XenoFree CTS supplements.
Cell Therapy Systems KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ es un medio sin suero, de baja osmolalidad, sin L-glutamina o tampón HEPES optimizado para el crecimiento de células madre embrionarias humanas (ESC) y células madre pluripotentes inducidas (iPSC). El medio KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ está diseñado para su uso con los suplementos KnockOut™ SR y KnockOut™ SR XenoFree CTS™.
Diseñado para un rendimiento fiable y uniforme
  • Realice cultivos de ESC/iPSC con poca o ninguna diferenciación espontánea.
  • Prepárese para la investigación clínica con esta fórmula fabricada con cGMP y la documentación de soporte.
    Resultados uniformes sin suero bovino fetal
    El medio Cell Therapy Systems KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™ forma parte de la línea de productos de medios Knockout™ que llevan años proporcionado resultados fiables para el cultivo de ESC y ahora de iPSC. Este medio fetal libre de bovinos lleva a una diferenciación poco o nada espontánea y le libera de las pantallas repetidas.
    Morfología equivalente
    En los medios KnockOut™ DMEM/F-12 CTS™, las células madre cultivadas en el knockout muestran morfología y cariotipo normales en comparación con las células madre de control. También puede esperar una morfología equivalente a los hESCs pasantes manualmente, incluso después de la introducción enzimática.
    Simplifique su transición a la investigación clínica
    La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para su uso en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrecen:
  • Menor carga de cualificación de los reactivos.
  • Certificados adecuados de análisis y de origen
  • Práctico acceso a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre (embrionarias), células madre (iPS, pluripotentes inducidas)
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM/F-12 CTS KnockOut
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Calidad de fabricación Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 C y 8 °C y proteger de la luz.
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.