Learn More
Gibco™ Sustituto de suero de células inmunes CTS™
Código de producto. 15463723 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
Formato:
Bag - BioProcess Container (BPC)
Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC)
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
15463723 500 mL Frasco 500 ml
31904110 50 mL Bag - BioProcess Container (BPC) 50 ml
15433723 50 mL Frasco 50 ml
17767187 250 mL Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC) 250 ml
17777187 1 L Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC) 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15463723 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2596102
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sustituto de suero de células inmunitarias CTS es una formulación definida sin xenógenos diseñada para admitir la expansión in vitro de células inmunitarias humanas cuando se añade como sustituto de suero para complementar un medio de cultivo celular basal como el medio de expansión de linfocitos T OpTmizer Gibco CTS SFM o medio AIM V CTS.
CTS Immune Cell Serum Replacement (SR) is a defined xeno-free formulation designed to support in vitro expansion of human immune cells. It is added as a serum substitute to a basal cell culture medium such as CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM or CTS AIM V Medium for the expansion of human immune cells such as T cells, dendritic cells, and macrophages.
Uso previsto: El sustituto de suero de células inmunes CTS™ está diseñado para utilizarse como un sustituto de suero en cultivos celulares y tisulares de muestras clínicas. El producto es para uso diagnóstico in vitro.
El sustituto de suero de células inmunes CTS™ está diseñado para favorecer la expansión de células inmunitarias humanas cultivadas in vitro, como las células T cuando se añaden a un medio basal de cultivo celular, como el SFM de expansión de células T CTS™ OpTmizer™ o el SFM CTS™ AIM-V™. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ es una formulación definida sin componentes xenobióticos y no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales.
  • Minimiza los riesgos de suministro y seguridad asociados con el suero humano
  • Admite la expansión de células T policlonales (células T activadas por gránulos CD3/CD28, activadas por mAb OKT3, específicas de virus y de tumores)
  • Admite el fenotipo de células T (CD4, CD8 y CD62L) similar al suero humano
  • Admite la expansión de células T con CAR modificadas genéticamente (transducción lentiviral)
  • Reduce el coste y el tiempo asociados con el suero humano válido
  • Suficientemente genérico como para usarlo con el medio de base de su elección
    Garantía de suministro y seguridad
    El sustituto de suero de células inmunes CTS™ es una formulación definida sin componentes xenobióticos que no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales a nivel de componentes primarios. El sitio está registrado en la FDA y cuenta con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO13485. Los métodos y controles utilizados para la fabricación se ajustan a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 de la normativa. Se dispone de documentación completa de trazabilidad, como el certificado de origen, el certificado de análisis y el archivo principal sobre fármacos. El producto puede utilizarse para satisfacer la futura demanda clínica y comercial. Hay centros de fabricación alternativos disponibles como reducción adicional del riesgo.
    Válido para células T
    El sustituto de suero de células inmunes CTS™ puede reemplazar el suero humano en concentraciones similares y lograr un rendimiento parecido. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ favorece la expansión de células T policlonales (activadas por gránulos CD3/CD28 y TIL), los fenotipos de células T (CD4, CD8 y CD62L) y la expansión de células T con CAR modificadas genéticamente (transducción lentiviral). Cada lote está precualificado en un ensayo funcional de células T utilizando células T primarias activadas por CD3/CD28 CTS™ Dynabeads™ para garantizar un rendimiento uniforme. Esto reduce el coste y el tiempo asociados con las pruebas de lotes de suero humano.
    Versatilidad
    El sustituto de suero de células inmunes CTS™ puede reemplazar el suero humano a concentraciones similares sin sacrificar el rendimiento en varios medios de base diferentes, como el SFM de expansión de células T CTS™ OpTmizer™y el SFM CTS™ AIM-V™ u otros medios comerciales diseñados para las células inmunitarias. Las diluciones variables del sustituto de suero de células inmunes CTS™ deben ser probadas para determinar la concentración óptima necesaria para su tipo de célula y medio basal.
    Lo que se obtiene
    El sustituto de suero de células inmunes CTS™ está disponible en un frasco de 50 ml para usuarios de volúmenes pequeños, así como en un frasco de 500 ml para usuarios de volúmenes mayores. Para mayor comodidad, el producto se puede congelar y descongelar una vez si se necesitan alícuotas más pequeñas. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ se puede añadir a su medio de base estándar en concentraciones similares a las del suero humano.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Human Immune Cells
    Clasificación Sin componentes xenobióticos
    Tipo de producto Sustitutivo del suero
    Esterilidad Estéril con filtro
    Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development and Manufacturing
    Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
    Cantidad 500 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Formato Frasco
    Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
    Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.