Learn More
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
Código de producto. 17246533
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
100 mL
Formato:
Frasco
Recipiente BioProcees
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
17246533 100 mL Recipiente BioProcees 100 ml
10860311 100 ml Frasco 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17246533 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4737001
CTS™ GlutaMAX™ Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS™ GlutaMAX™ Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
CTS GlutaMAX Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS GlutaMAX Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
Gibco CTS products are designed for use in manufacturing of cell or gene products, supporting your transition from research to clinical applications.
Los productos Gibco CTS están diseñados para su uso en la fabricación de productos celulares o genéticos, apoyando su transición de la investigación a las aplicaciones clínicas.
En comparación con la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX CTS:
  • Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico: a diferencia de la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX CTS no se descompone espontáneamente para formar amoníaco. Este sistema evita la acumulación de residuos y mantiene una provisión fresca de L-glutamina durante cultivos de larga duración.
  • Mejora la eficacia del crecimiento y el rendimiento de los cultivos de células de mamíferos: los niveles de amoníaco más bajos tienen como resultado una mayor viabilidad celular. Además, las condiciones de cultivo están más controladas gracias a la concentración uniforme del suplemento GlutaMAX CTS, algo que no es posible con la L-glutamina.
  • Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas: el suplemento GlutaMAX CTS conserva la funcionalidad completa a temperatura ambiente o 2–8 °C, para una manipulación y un almacenamiento prácticos.
Compatible con sistemas cerrados
Este tamaño del suplemento GlutaMAX CTS se proporciona en formato de contenedor de bioproceso con la cámara fabricada con película Aegis 5-14. Los tubos C-Flex™ estériles y soldables con Luer-lock hembra ofrecen opciones de conexión versátiles para integrarse en un proceso de fabricación de sistemas cerrados.
Calidad CTS
La línea de productos Gibco CTS le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
Los productos se fabrican en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001. Los productos Gibco CTS siguen la información sobre «materiales auxiliares para productos de ingeniería celular, genética y tisular» de la farmacopea estadounidense (USP) dentro de las responsabilidades aplicables como proveedor.
Los productos Gibco CTS son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada como certificados de análisis, certificados de origen y un cómodo acceso a nuestro archivo maestro de medicamentos (DMF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 15°C y 30°C
Clasificación Animal Origin-free
Concentración 100X
Formulario Líquido
Tipo de producto GlutaMax
Formato Recipiente BioProcees
Características ecológicas Embalaje sostenible
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.