Learn More
Gibco™ CTS™ GlutaMAX™ Supplement
Código de producto. 10860311 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
100 mL
1 L
Formato:
Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC)
Frasco
Recipiente BioProcees
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato Tamaño de la unidad
10860311 100 ml Frasco 100 ml
17246533 100 mL Recipiente BioProcees 100 ml
18801544 1 L Bolsa: recipiente de bioprocesamiento (BPC) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10860311 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1286001
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
CTS™ GlutaMAX™ Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS™ GlutaMAX™ Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
CTS GlutaMAX Supplement is an animal origin free (AOF) dipeptide alternative to L-glutamine, with increased stability that improves cell health. CTS GlutaMAX Supplement can be used as a direct substitute for L-glutamine at equimolar concentrations in mammalian and stem cell culture with minimal or no adaptation.
Gibco CTS products are designed for use in manufacturing of cell or gene products, supporting your transition from research to clinical applications.
GLUTAMAX I, L-alanil-L-glutamina, es un sustituto formado de la L-glutamina por dipéptidos y se puede utilizar como un sustituto directo de la L-glutamina en concentraciones equimolares en cultivos de células madre y de mamíferos sin apenas adaptación.
La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
  • Libre de material de origen animal
  • Fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales para garantizar la facilidad de fabricación y la trazabilidad
  • GIBCO™ GlutaMAX™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
    GLUTAMAX I, L-alanil-L-glutamina, es un sustituto de la L-glutamina formado por dipéptidos. GLUTAMAX I se puede utilizar como un sustituto
    directo de la L-glutamina en concentraciones equimolares en cultivos de células madre y de mamíferos sin apenas adaptación.
    GLUTAMAX I mejora la eficacia del crecimiento y el rendimiento de los sistemas de cultivo de células de mamífero. GLUTAMAX I elimina los problemas asociados con la descomposición espontánea de la L-glutamina durante la incubación. Es muy soluble en soluciones acuosas y es termoestable. Se suministra como solución madre líquida de 200 mM (100X) en NaCl al 0,85 %.
    Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 a 30 °C
Tipo de célula Mammalian and stem cell culture
Clasificación Xeno-free
Concentración 100 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Suplemento
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Investigación clínica y traslacional, cultivo de células de mamífero
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 100 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.