Learn More
Gibco™ CTS™ DynaMag™ Magnet
Código de producto. 30284220 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30284220 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30284220 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12102
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
CTS DynaMag Magnet
The CTS™ DynaMag™ Magnet is suitable for use with commercially available sterile blood/culture bags, tubing, and connectors.
Benefits:
  • Ideal for magnetic isolation in closed, sterile blood bags
  • Scalable volumes: 50 to 330 mL in static separations and >10 L in continuous flow separations following T-cell expansion protocols
  • Residual beads that escape initial magnetic capture are retained on a secondary magnet
    Applications:
  • Positive isolation of CD3+ T-cells for subsequent stimulation/expansion with CTS™ Dynabeads™ CD3/CD28 and removal of CTS Dynabeads CD3/CD28 following T-cell expansion
    The CTS DynaMag Magnet is intended for use with the CTS Dynabeads product portfolio in clinical research such as CTS Dynabeads CD3/CD28 (Cat. No. 40203D).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de productos CTS, DynaMag
    Categoría de investigación Cell Therapy Research
    Contenido y almacenamiento The product contains: CTS DynaMag Magnet
    Storage Conditions:
    Protect the device from vibration and keep out of direct sunlight.
    Para utilizar con (equipo) DynaMag™
    Condiciones de envío Room Temperature
    Cantidad 1 unidad
    Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.