Learn More
Gibco™ CTS™ Desmontable Dynabeads™ Liberar búfer
Código de producto. 30284009 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
212 mL
400 mL
750 mL
Tamaño de la unidad:
212 ml
400 ml
750 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30284009 212 mL 212 ml
30282482 400 mL 400 ml
30283272 750 mL 750 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30284009 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A5588303
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El Gibco CTS Desmontable Dynabeads El búfer de liberación se utiliza con CTS Desmontable Dynabeads cuentas magnéticas Cuando se utilizan juntos, brindan a los usuarios una tecnología de selección de células cGMP única en su tipo que tiene un mecanismo de liberación activa para el desarrollo de procesos, ensayos clínicos y uso en fabricación comercial.
The Gibco™ CTS Detachable Dynabeads Release Buffer is for use with CTS Detachable Dynabeads magnetic beads. When used together, they empower users with a first-of-its-kind cGMP cell selection technology that has an active release mechanism for process development, clinical trial, and commercial manufacturing use.
El Gibco CTS Desmontable Dynabeads El búfer de liberación se utiliza con CTS Desmontable Dynabeads cuentas magnéticas Cuando se utilizan juntos, brindan a los usuarios una tecnología de selección de células cGMP única en su tipo que tiene un mecanismo de liberación activa para el desarrollo de procesos, ensayos clínicos y uso en fabricación comercial.
Características de la CTS Desmontable Dynabeads Liberación de búfer (cuando se utiliza con CTS Desmontable Dynabeads Las perlas magnéticas incluyen:
  • Proporciona a los usuarios flexibilidad de proceso al permitir la liberación activa de perlas de las células objetivo en cualquier momento.
  • Optimiza la pureza de las células objetivo, el rendimiento, el perfil de activación y el fenotipo deseado gracias al mecanismo de liberación activa que brinda a los usuarios más control.
  • Proporciona una solución fácil de automatizar al trabajar directamente con el CTS DynaCellect Sistema de separación magnética
  • Permite un rendimiento consistente a la luz de la variabilidad biológica dentro de los procesos.
  • Es adecuado para procesos de fabricación de terapia celular tanto autóloga como alogénica.
El CTS Desmontable Dynabeads Release Buffer tiene un ingrediente activo, biotina, que desplaza competitivamente un derivado de biotina en la superficie de CTS Desmontable Dynabeads cuentas magnéticas Este mecanismo patentado permite a los usuarios lograr la liberación activa de las perlas de las células objetivo en cualquier momento dentro de su proceso. Y cuando se utiliza en el CTS DynaCellect Sistema de separación magnética, estos productos brindan automatización, flexibilidad y escalabilidad en los flujos de trabajo de fabricación de terapia celular.
El CTS Desmontable Dynabeads Release Buffer también incluye archivos maestros de medicamentos (DMF) para respaldar las referencias cruzadas en las presentaciones regulatorias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Concentración 5 mM
Para utilizar con (aplicación) Terapia celular
Para utilizar con (equipo) CTS DynaCellect Magnetic Separation System
pH 7.0 to 7.4
Forma física Liquid
Cantidad 212 mL
Tipo de solución Buffer
Grado GMP
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.