Learn More
Invitrogen™ CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit
Código de producto. 15853374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15853374 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15853374 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A34546
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Primer sistema de reprogramación listo para usar diseñado para investigación clínica y traslacional
The CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit is the first off-the-shelf reprogramming system designed for clinical and translational research. It delivers efficient, integration-free reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells. Like the CytoTune-iPS 2.0 Sendai kit, the CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai kit uses Sendai particles to deliver Yamanaka factors that are critical for efficient generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs). This kit includes three vector preparations: polycistronic Klf4–Oct3/4–Sox2 (KOS), L-Myc, and Klf4 and is sufficient to reprogram a minimum of six wells of a six-well plate.
El kit de reprogramación Sendai CTS™ CytoTune™-iPS 2.1 es el primer sistema de reprogramación listo para usar diseñado para investigación clínica y traslacional. Al igual que el kit de reprogramación Sendai CytoTune-IPS 2.0, este kit utiliza partículas de Sendai para suministrar factores de Yamanaka que son esenciales para la generación eficaz de células madre pluripotentes inducidas (iPSC). Este kit incluye tres preparaciones vectoriales: Klf4 policistrónico–Oct3/4–Sox2 (KOS), L-Myc y Klf4.
Se fabrica según los requisitos de las buenas prácticas de fabricación:
Este producto se fabrica en una planta con un sistema de control de calidad certificado ISO9001. Tanto la instalación como el proceso se auditaron para comprobar la conformidad con las buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos actuales, norma 21 CFR Parte 820, de la normativa.
Formulado sin material de origen animal:
Se ha eliminado la proteína portadora de seroalbúmina bovina de la formulación de vectores Sendai CTS CytoTune-IPS 2.1. El preparado no contiene componentes derivados de animales a nivel de componentes primarios.
Se acompaña de documentación que respalda la presentación de documentación exigida por ley:
Disponibilidad de documentación de trazabilidad completa, como certificado de origen y certificado de análisis.
Contenido:
El kit incluye 0,2 ml de cada vector (KOS, Klf4 y L-myc) en una titulación de 0,5–2,0 x 108 CFU/ml, suficiente para reprogramar un mínimo de seis pocillos de una placa de seis pocillos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 0,2 ml de CTS CytoTune KOS
• 0,2 ml de CTS CytoTune Klf4
• 0,2 ml de CTS CytoTune L-myc
Almacenar a -70°C.
Tipo de entrega Sendai
Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
Línea de productos CTS
Tipo de producto iPSC Reprogramming Kit
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Hielo seco